Imprimer
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H53162.MDEA 110 EUR
H53162.MD
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BClNO₃
Poids moléculaire: 227,45 g/mol
Point de fusion: 142…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363767
Numéro CAS: 850589-40-1