Imprimer
2-Amino-4-chlorothiobenzamide 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H52249.03EA 116 EUR
H52249.03 H52249.06
2-Amino-4-chlorothiobenzamide 97%
2-Amino-4-chlorothiobenzamide
Formule: C₇H₇ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658869
Numéro CAS: 2586-93-8