Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33581.MDEA 46.6 EUR
H33581.MD H33581.03
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393772
Numéro CAS: 1261442-48-1