Imprimer
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33381.03EA 111 EUR
H33381.03 H33381.06
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₉H₈ClFO₂
Poids moléculaire: 202,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687180
Numéro CAS: 1323966-27-3