Imprimer

Probenecid

Marques : Enzo Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

ALEXALX430113G005EA 58.1 EUR
ALEXALX430113G005
Probenecid
Probenecid
Formule: C₁₃H₁₉NO₄S
Poids moléculaire: 285,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038402
Numéro CAS: 57-66-9
EINECS: 200-344-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR