Imprimer
Probenecid
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PROOICRS0397EA 0 EUR
PROOICRS0397
Probenecid
Probenecid
Formule: C₁₃H₁₉NO₄S
Poids moléculaire: 285,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038402
Numéro CAS: 57-66-9
EINECS: 200-344-3