Imprimer

Probenecid

Marques : U.S. Pharmacopeia
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

USPH1563003EA 353 EUR
USPH1563003
Probenecid
Probenecid
Formule: C₁₃H₁₉NO₄S
Poids moléculaire: 285,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038402
Numéro CAS: 57-66-9
EINECS: 200-344-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR