4-(Dimethylamino)thiobenzamide 97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₁₂N₂S Poids moléculaire: 180,27 g/mol Point de fusion: 241…245 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03426573 Numéro CAS: 4714-69-6 |