Imprimer
3,4-Dihydroxythiobenzamide ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H54875.03EA 126 EUR
H54875.03
3,4-Dihydroxythiobenzamide ≥97%
3,4-Dihydroxythiobenzamide
Formule: C₇H₇NO₂S
Poids moléculaire: 169,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09047665
Numéro CAS: 138038-57-0