Imprimer
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52610.03EA 277 EUR
H52610.03 H52610.MD
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BFNO₄
Poids moléculaire: 212,97 g/mol
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436059
Numéro CAS: 913835-58-2