Imprimer
4-Fluoro-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52875.MDEA 98.2 EUR
H52875.MD
4-Fluoro-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BFNO₄
Poids moléculaire: 212,97 g/mol
Point de fusion: 213…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235105
Numéro CAS: 913835-47-9