Imprimer
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H54122.03EA 655 EUR
H54122.03 H54122.MD
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₀BFN₂O₃
Poids moléculaire: 260,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20265181
Numéro CAS: 1449133-22-5