Imprimer
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate 96%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H31759.MDEA 56.8 EUR
H31759.MD
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate 96%
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
Formule: C₉H₆FNO₂
Poids moléculaire: 179,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08688582
Numéro CAS: 886732-29-2