N-Cyclopropyl-4-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀N₂O₄S Poids moléculaire: 242,25 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00458256 Numéro CAS: 549476-61-1 |