Imprimer
4-Bromo-3-methylbenzamide ≥99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L16176.03EA 35.4 EUR
L16176.03 L16176.14 L16176.06
4-Bromo-3-methylbenzamide ≥99%
4-Bromo-3-methylbenzamide
Formule: C₈H₈BrNO
Poids moléculaire: 214,06 g/mol
Point de fusion: 177…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672914
Numéro CAS: 170229-98-8
EINECS: 000-000-0