Imprimer
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonamide ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32894.06EA 309 EUR
H32894.06
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonamide ≥97%
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₈BrNO₂S
Poids moléculaire: 250,11 g/mol
Point de fusion: 147…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD0394591
Numéro CAS: 879487-75-9