Imprimer
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO353660050EA 164 EUR
ACRO353660050
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile 97%
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
Poids moléculaire: 147,18 g/mol
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221716
Numéro CAS: 4198-90-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
GC ≥96.0 %