Imprimer
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE47173898-1GEA 0 EUR
MOLE47173898-1G
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₉H₉NO
Poids moléculaire: 147,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221716
Numéro CAS: 4198-90-7