Imprimer
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20990.03EA 25 EUR
B20990.03 B20990.06
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate ≥98%
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₆F₆O₂
Poids moléculaire: 272,15 g/mol
Point d'ébullition: 85…87 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052317
Numéro CAS: 26107-80-2