Imprimer
2,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33419.MDEA 61.8 EUR
H33419.MD H33419.03
2,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide
Formule: C₉H₅F₆NS
Poids moléculaire: 273,20 g/mol
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09757524
Numéro CAS: 1186194-57-9