Imprimer
2,4,6-Trimethyl-N-(2-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulphonamide
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J65391.MAEA 125 EUR
J65391.MA J65391.MF
2,4,6-Trimethyl-N-(2-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulphonamide
2,4,6-Trimethyl-N-(2-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulphonamide
An inactive analog of m-3M3FBS. Used as a negative control.
Formule: C₁₆H₁₆F₃NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00784362
Numéro CAS: 313981-55-4