Imprimer
(4-Benzamidophenyl)boronic acid 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52456.03EA 451 EUR
H52456.03 H52456.MD
(4-Benzamidophenyl)boronic acid 95%
(4-Benzamidophenyl)boronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BNO₃
Poids moléculaire: 241,05
Point de fusion: 194…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235089
Numéro CAS: 397843-80-0