Imprimer

3-Quinolineboronic acid hydrochloride ≥97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

H53021.MDEA 69.5 EUR
H53021.MD
3-Quinolineboronic acid hydrochloride ≥97%
3-Quinolineboronic acid hydrochloride
Formule: C₉H₉BClNO₂
Poids moléculaire: 209,44 g/mol
Point de fusion: 190…194 °C
Numéro MDL: MFCD06659836
Numéro CAS: 850568-71-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR