Imprimer
Zinc(II) wolframate ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
40234.09EA 83.9 EUR
40234.09 40234.18
Zinc(II) wolframate ≥99.9% (base métaux)
Zinc(II) wolframate
Formule: O₄WZn
Poids moléculaire: 313,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049633
Numéro CAS: 13597-56-3
EINECS: 237-053-6