Imprimer
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 1 mol/l
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H54317.AEEA 136 EUR
H54317.AE
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 1 mol/l
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide
Formule: C₇H₇BrMgO
Poids moléculaire: 211,34 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013515
UN: 2924
ADR: 3,II