5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O Poids moléculaire: 174,20 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085801 Numéro CAS: 81386-30-3 |