3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₂Cl₂N₂ Poids moléculaire: 173,00 g/mol Point de fusion: 99…103 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03788758 Numéro CAS: 85331-33-5 EINECS: 000-000-0 ADR: 6.1,III |