Imprimer

4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

H34260.03EA 119 EUR
H34260.03 H34260.06
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687191
Numéro CAS: 1323966-32-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR