Imprimer
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L08216.09EA 25.7 EUR
L08216.09 L08216.30 L08216.18
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate 97%
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Formule: C₆H₁₁BrO₂
Poids moléculaire: 223,12 g/mol
Point d'ébullition: 35…37 °C (1 mmHg)
Densité: 1,180
Numéro MDL: MFCD00051908
Numéro CAS: 23877-12-5
EINECS: 245-924-7