3-Aminopropionitrile 98% stabilisé
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₆N₂ Poids moléculaire: 70,10 g/mol Point d'ébullition: 185 °C (760 mmHg) Densité: 0,9584 g/cm³ Point éclair: 85 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00014820 Numéro CAS: 151-18-8 EINECS: 205-786-0 UN: 2922 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4365 to 1.4395 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | potassium carbonate |