Imprimer
4-Ethylbenzamide ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L08339.06EA 80.4 EUR
L08339.06 L08339.14
4-Ethylbenzamide ≥98%
4-Ethylbenzamide
Formule: C₉H₁₁NO
Poids moléculaire: 149,19 g/mol
Point de fusion: 160…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017616
Numéro CAS: 33695-58-8