Imprimer
8-(Bromomethyl)quinoline
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE12992569-1GEA 0 EUR
MOLE12992569-1G
8-(Bromomethyl)quinoline
8-(Bromomethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
Poids moléculaire: 222,0800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047621
Numéro CAS: 7496-46-0