Imprimer
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H33717.03EA 114 EUR
H33717.03 H33717.MD
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Poids moléculaire: 201,15 g/mol
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185684
Numéro CAS: 1214385-02-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III