Imprimer
4-Fluoro-3-methylthiobenzamide ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H33778.MDEA 37.3 EUR
H33778.MD H33778.03
4-Fluoro-3-methylthiobenzamide ≥97%
4-Fluoro-3-methylthiobenzamide
Formule: C₈H₈FNS
Point de fusion: 89…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09757567
Numéro CAS: 1016775-44-2