Imprimer
(S)-(+)-2-Aminohexane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L19305.06EA 161 EUR
L19305.06
(S)-(+)-2-Aminohexane ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(+)-2-Aminohexane
Formule: C₆H₁₅N
Poids moléculaire: 101,19
Point d'ébullition: 116 °C
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 0,755
Point éclair: –3 °C (26 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671626
Numéro CAS: 70492-67-0
ADR: 3,II