3-Phenylpropionitrile ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₉N Poids moléculaire: 131,18 g/mol Point d'ébullition: 261 °C Point de fusion: –2 °C Densité: 1,008 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001961 Numéro CAS: 645-59-0 EINECS: 211-447-8 ADR: 6.1,III |