Imprimer
3-Phenylpropionitrile
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE61970504-25GEA 0 EUR
MOLE61970504-25G
3-Phenylpropionitrile
3-Phenylpropionitrile
Formule: C₉H₉N
Poids moléculaire: 131,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001961
Numéro CAS: 645-59-0
EINECS: 211-447-8