Imprimer
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17468.06EA 164 EUR
A17468.06 A17468.03
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate ≥97%
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
Poids moléculaire: 206,03 g/mol
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044409
Numéro CAS: 42521-09-5
EINECS: 255-868-5