Tetramethylammonium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formule:
C₁₀H₁₂F₁₈NP |
Numéro CAS:
394692-83-2 |
Résultats des tests de spécification
Melting Point | 115 °C |
Molar Mass | 519.15 g/mol |
pH | 6 (0.01 g/ml, H2O, 25 °C) |