Imprimer
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM88590683EA 0 EUR
MOLEM88590683
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate
Tetraethylammonium toluene-4-sulphonate
Formule: C₁₅H₂₇NO₃S
Numéro MDL: MFCD00011831
Numéro CAS: 733-44-8
EINECS: 211-992-1