Imprimer
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H50509.03EA 329 EUR
H50509.03
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₂ClNO₃
Poids moléculaire: 265,70 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173395
Numéro CAS: 27568-05-4