Imprimer
2-(Methylsulphonyl)-5-(tributylstannyl)pyrimidine 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H51574.03EA 564 EUR
H51574.03
2-(Methylsulphonyl)-5-(tributylstannyl)pyrimidine 96%
2-(Methylsulphonyl)-5-(tributylstannyl)pyrimidine
Formule: C₁₇H₃₂N₂O₂SSn
Poids moléculaire: 447,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD07787379
Numéro CAS: 122476-85-1
ADR: 6.1,III