Imprimer
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE58528284-1GEA 0 EUR
MOLE58528284-1G
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formule: C₆H₅N₅
Poids moléculaire: 147,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040281
Numéro CAS: 3250-74-6
EINECS: 426-810-8