Imprimer
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B20741.03EA 106 EUR
B20741.03
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formule: C₆H₅N₅
Poids moléculaire: 147,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068115
Numéro CAS: 14389-12-9