Imprimer
4-(3-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50956.03EA 292 EUR
H50956.03 H50956.MD
4-(3-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
4-(3-Chlorophenoxy)piperidine
Formule: C₁₁H₁₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061087
Numéro CAS: 97840-40-9