Imprimer
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H51180.MDEA 90.2 EUR
H51180.MD H51180.03
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
3-(3-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅Cl₂NO
Poids moléculaire: 248,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870724
Numéro CAS: 1185301-51-2