Imprimer
4-(2-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H51029.03EA 341 EUR
H51029.03
4-(2-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
4-(2-Chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅Cl₂NO
Poids moléculaire: 248,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684107
Numéro CAS: 849107-20-6