Imprimer
3-(2-Methoxyphenoxy)piperidine
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50988.03EA 277 EUR
H50988.03 H50988.MD
3-(2-Methoxyphenoxy)piperidine
3-(2-Methoxyphenoxy)piperidine
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061100
Numéro CAS: 902837-27-8