Imprimer
4-(3-Methoxyphenoxy)piperidine ≥99%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50964.03EA 317 EUR
H50964.03 H50964.MD
4-(3-Methoxyphenoxy)piperidine ≥99%
4-(3-Methoxyphenoxy)piperidine
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
Poids moléculaire: 207,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061092
Numéro CAS: 162402-37-1