4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine ≥99%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₁₇NO₂ Poids moléculaire: 207,27 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08059670 Numéro CAS: 162402-33-7 |